Få mere at vide
BRAND™ Mikrorør, Ugraduerede, Uden hætte
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Uddannet
- Driftsområde: -196 til 121 °C
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), iht. DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Tamper-evident skruelåg (medfølger ikke) |
| Oversigt | Selvstående |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Temperaturområde (metrisk) | −196 til 121 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Skruelåg |
| Bund form | Selvstående |