Få mere at vide
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16634002 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kasket stil:
Ekstra stor snap
Snap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Kasket stil Pakningsstørrelse
16634002 Neutral Ikke steril Snap -
16644002 Ravgul Ikke steril Snap -
16654002 Gul Ikke steril Snap -
16664002 Orange Ikke steril Snap -
16674002 Rød Ikke steril Snap Pakke med 500
16684002 Blå Ikke steril Snap Pakke med 500
16694002 Grøn Ikke steril Snap -
16604012 Diverse Ikke steril Snap -
17537886 Klar Steril Snap -
17547886 Lilla Ikke steril Ekstra stor snap -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16634002 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 30168700009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 DKK
    124.87 DKK / Pakke med 500
    Spare 169.13 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør inkluderer flade, let-åbnede fastgjorte trykhætter, sideinddelinger og en matteret skriveoverflade.
  • Ultrahøj centrifugering til 40.000 x G
  • Hvis steril, valideret Sterilisation (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Pakket i genlukkelige poser
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Snap
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperSpin
Uddannet Ja
Maks. RCF 40,000 RCF