Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugerør med elastomere skruelåg
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Konisk rør
Selvstående rør
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Beskrivelse
- Flade hætter med integreret elastomer tætning
- Hætten inkluderer en blød gribeflade, støbte gradueringer og mærkningsplet
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Format | Indpakket |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Højde (metrisk) | 44.5 mm |
| Emballage | 500 rør og 500 hætter i separate poser, 10 poser/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Vis mere |