Få mere at vide
Natriumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15603820
Natriumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
6 x 1 kg, Pakke med 6
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
40kg
500g
5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15603820
Brand: Honeywell-Fluka 323196X1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechVis mereVis mindre
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natrium; acetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Smeltepunkt >300°C (decomposition)(literature)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Fysisk form Vandfri
Mængde 6 x 1 kg
Assay Procent Noter HCI04-Titr.
Lineær formel CH3COONa
Beilstein 3595639
Formel vægt 82.03
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens/reagens Ph. Eur.
Emballage Poly flaske
Tæthed 1.45 g/cm3
Produkttitel
Natriumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri, Honeywell Fluka™ >