Få mere at vide
Acetic acid, sodium salt, 99+%, ACS reagent, anhydrous
Artikelnummer. 10155563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10155563 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10351311 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424250025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
pH 7.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Smeltepunkt 324.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1.0% max. (120°C)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Fint krystallinsk pulver