Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, sodium salt |
| pH | 7,0 til 9,2 (5% sol ved 25 °C) |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1,0% maks. (120 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Vis mere |