Få mere at vide
Sodium acetate, anhydrous, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11357267
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11357267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011554.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetat bruges normalt som buffer med eddikesyre. Det bruges i mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronzing og tekstilindustrien. Det anvendes til fremstilling af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, fremstilling af gelpletter, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat bruges i studiet af litografi, fotografering, og det er også et pletteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate, anhydrous
Smeltepunkt 324°C
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.0% min.
Beilstein 3595639
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,methanol and hydrazine.
Formel vægt 82.03
Grad ACS
Lugt Nearly odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Tæthed 1.528