Få mere at vide
Natriumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673810 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
40kg
500g
5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15673810
Brand: Honeywell-Fluka 3231940KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vandfri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natrium; acetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Smeltepunkt >300°C (decomposition)(literature)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Fysisk form Vandfri
Mængde 40 kg
Assay Procent Noter HCI04-Titr.
Lineær formel CH3COONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Flammepunkt >250°C (>482°F)
Formel vægt 82.03
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens/reagens Ph. Eur.
Tændingspunkt 1112°F
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 1.45 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt