Få mere at vide
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
783.38 DKK
Tekniske data
| Produkttype | Hi-vis bukser |
|---|---|
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Tapet |
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
17206831
|
Uvex™
8965610 |
54 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17206841
|
Uvex™
8965623 |
106 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17216831
|
Uvex™
8965611 |
56 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17216841
|
Uvex™
8965624 |
110 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17226831
|
Uvex™
8965612 |
58 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17236831
|
Uvex™
8965613 |
60 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17246821
|
Uvex™
8965604 |
42 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17246831
|
Uvex™
8965614 |
62 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17256821
|
Uvex™
8965605 |
44 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17256831
|
Uvex™
8965615 |
64 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17266821
|
Uvex™
8965606 |
46 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17266831
|
Uvex™
8965619 |
90 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17276821
|
Uvex™
8965607 |
48 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17276831
|
Uvex™
8965620 |
94 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17286821
|
Uvex™
8965608 |
50 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17286831
|
Uvex™
8965621 |
98 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17296821
|
Uvex™
8965609 |
52 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17296831
|
Uvex™
8965622 |
102 |
1025.00 DKK 783.38 DKK / Hver Spare 241.62 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Materiale: 67% polyester, 33% bomuld, ca 270 g/m²
- CORDURA™ ved meget belastede dele
- To bag- og to lårlommer med flere værktøjslommer, knæpudelommer på indersiden
- Certificeret knæbeskyttelse klasse 1 i kombination med knæbeskyttere (varenr. 9868900)
- Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
- Oversize-tillæg: fra str. 56 og str. 106 + 10 %
- Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: Jeg peger, renseri: P
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Tekniske data
| Hi-vis bukser | |
| Polyester | |
| Tapet | |
| Knapper; Lynlås | |
| 270 g/m² |
| Mænds | |
| Gul | |
| 6 | |
| Genanvendelig |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul