Få mere at vide
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Materiale: 67% polyester, 33% bomuld, ca 270 g/m²
- CORDURA™ ved meget belastede dele
- To bag- og to lårlommer med flere værktøjslommer, knæpudelommer på indersiden
- Certificeret knæbeskyttelse klasse 1 i kombination med knæbeskyttere (varenr. 9868900)
- Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
- Oversize-tillæg: fra str. 56 og str. 106 + 10 %
- Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: Jeg peger, renseri: P
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Specifications
Specifications
| Størrelse | 52 |
| Køn | Mænds |
| Produkttype | Hi-vis bukser |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Tapet |
| Antal lommer | 6 |
| Lukketype | Knapper; Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Tykkelse | 270 g/m² |