Få mere at vide
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
Brand: Uvex™ 8965620
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Materiale: 67% polyester, 33% bomuld, ca 270 g/m²
- CORDURA™ ved meget belastede dele
- To bag- og to lårlommer med flere værktøjslommer, knæpudelommer på indersiden
- Certificeret knæbeskyttelse klasse 1 i kombination med knæbeskyttere (varenr. 9868900)
- Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
- Oversize-tillæg: fra str. 56 og str. 106 + 10 %
- Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: Jeg peger, renseri: P
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Tekniske data
94 | |
Hi-vis bukser | |
Gul | |
6 | |
Genanvendelig |
Mænds | |
Polyester | |
Tapet | |
Knapper; Lynlås | |
270 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul > Størrelse: 94
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion