Få mere at vide
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul
Artikelnummer. 17206831 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17206831 54 -
17206841 106 Hver
17216831 56 -
17216841 110 -
17226831 58 -
17236831 60 -
17246821 42 -
17246831 62 -
17256821 44 -
17256831 64 Hver
17266821 46 -
17266831 90 Hver
17276821 48 -
17276831 94 -
17286821 50 -
17286831 98 -
17296821 52 -
17296831 102 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17206831 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8965610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    944.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.62 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Materiale: 67% polyester, 33% bomuld, ca 270 g/m²
  • CORDURA™ ved meget belastede dele
  • To bag- og to lårlommer med flere værktøjslommer, knæpudelommer på indersiden
  • Certificeret knæbeskyttelse klasse 1 i kombination med knæbeskyttere (varenr. 9868900)
  • Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
  • Oversize-tillæg: fra str. 56 og str. 106 + 10 %
  • Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: Jeg peger, renseri: P
  • Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 54
Køn Mænds
Produkttype Hi-vis bukser
Materiale Polyester
Farve Gul
Sømtype Tapet
Antal lommer 6
Lukketype Knapper; Lynlås
Engangs Genanvendelig
Tykkelse 270 g/m²