Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter Artikelnummer.: 11989427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 DKK
    492.42 DKK / Pakke med 5
    Spare 13.58 DKK
    2% Off
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Artikelnummer. p-4911131
23 G, 2,7 tommer, Pakke med 5
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11989427
Brand: Trajan™ 039807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 DKK
    492.42 DKK / Pakke med 5
    Spare 13.58 DKK
    2% Off
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bevel tip stil. Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Luer-Lock-sprøjter leveres i pakker med 5 stk.
Designet til optimal septum penetration og forebyggelse af septum kerne.
  • Standard nål til generelle formål
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Foretrækkes til manuel injektion, hvor det er svært at gennembore skillevæggen på nøjagtig samme sted
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2,7 tommer
Produkttype Erstatningsnål
Produktlinje Trajan
Længde (metrisk) nål 68.58 mm
Nålespids stil Fasning
Tilslutningstype Luer-lås
Produkttitel
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter >