Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Designet til optimal septum penetration og forebyggelse af septum kerne.
- Standard nål til generelle formål
- Fremstillet af rustfrit stål
- Foretrækkes til manuel injektion, hvor det er svært at gennembore skillevæggen på nøjagtig samme sted
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 19 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,025 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,042 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.65 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 4,52 tommer. |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Produktlinje | Trajan |
| Vis mere |