Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Artikelnummer. 11909437
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (engelsk) Nål Pakningsstørrelse
11909437 16 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11989427 23 G 2,7 tommer Pakke med 5
11961144 19 G 2'' Pakke med 5
10297312 14 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11919437 19 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11959427 16 G 2,7 tommer Pakke med 5
11929427 14 G 2'' Pakke med 5
11971144 18 G 2'' Pakke med 5
11929437 23 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11951144 23 G 2'' Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11909437 Supplier Trajan™ Supplier No. 039871
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Bevel tip stil. Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Luer-Lock-sprøjter leveres i pakker med 5 stk.
Designet til optimal septum penetration og forebyggelse af septum kerne.
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Bevel tip stil
  • Leveres i pakker med 5 stk
Specifications
Nålemåler 16 G
Diameter (metrisk) Indvendig 1.19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.57 mm
Længde (engelsk) Nål 4,52 tommer.
Produkttype Nål