Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Artikelnummer. 11929427
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (engelsk) Nål unitSize
11929427 14 G 2'' Pakke med 5
11989427 23 G 2,7 tommer Pakke med 5
11961144 19 G 2'' Pakke med 5
10297312 14 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11919437 19 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11959427 16 G 2,7 tommer Pakke med 5
11971144 18 G 2'' Pakke med 5
11929437 23 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11951144 23 G 2'' Pakke med 5
11909437 16 G 4,52 tommer. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11929427 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039880
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevel tip stil. Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Luer-Lock-sprøjter leveres i pakker med 5 stk.
Designet til optimal septum penetration og forebyggelse af septum kerne.
  • Nålængde er nålens udsatte længde
  • Bevel tip stil
  • Leveres i pakker med 5 stk
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål
Nålemåler 14 G
Diameter (engelsk) Indre 0,062 tommer
Diameter (metrisk) indre nål 1.6 mm
Diameter (engelsk) Ydre 0,062 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.11 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 2.1 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Mængde 5/Pk.
Nålespids stil Fasning
Tilslutningstype Luer-lås