Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnåle til Luer-Lock sprøjter
Artikelnummer. 11951144
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (engelsk) Nål Pakningsstørrelse
11951144 23 G 2'' Pakke med 5
11989427 23 G 2,7 tommer Pakke med 5
11961144 19 G 2'' Pakke med 5
10297312 14 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11919437 19 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11959427 16 G 2,7 tommer Pakke med 5
11929427 14 G 2'' Pakke med 5
11971144 18 G 2'' Pakke med 5
11929437 23 G 4,52 tommer. Pakke med 5
11909437 16 G 4,52 tommer. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11951144 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 039802
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bevel tip stil. Trajan Scientific and Medical™ Erstatningsnåle til Luer-Lock-sprøjter leveres i pakker med 5 stk.
Designet til optimal septum penetration og forebyggelse af septum kerne.
  • Standard nål til generelle formål
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Foretrækkes til manuel injektion, hvor det er svært at gennembore skillevæggen på nøjagtig samme sted
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Fasning
Tilslutningstype Luer-lås