Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker
Opfylder de fleste behov for beskyttelse af elektrostatisk udladning og giver fleksibilitet og fingerfærdighed.
Brand: Ansell™ 48135080
200.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Specialhandsker
- 15-gauge nylonfor
- Tilsat kulfiber giver en økonomisk produktbeskyttelsesløsning
- Komfort og god pasform er sikret gennem sømløs konstruktion og en bred vifte af størrelser
- Med håndfladen dyppet i en polyurethanbelægning giver den god mekanisk modstand og holdbarhed
- En version med fingerspidser giver bedre pasform og fleksibilitet
- Coated fingerspids forhindrer også overførsel af sved til den elektroniske del
Applikationer:
- Slutmontage af instrumentbræt, kabler og ledninger
- Slutmontage af elektroniske komponenter og bundkort
Tekniske data
Polyurethan | |
Polyurethan | |
Letvægtshandsker | |
48-135 | |
Strikke | |
Belagt-palme | |
God mekanisk modstand |
CE-mærke, EN 388: 113X | |
Polyurethan | |
8 | |
Coated-fingerspids | |
Nylon Kulfiber | |
144 par | |
48-135 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker > Størrelse: 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion