Beskrivelse
- Til samling af små stykker såsom små lejer, samlinger og fjedre
- Nylon liner
- Strikket konstruktion
- Polyurethan belægning
- Palmebelagt finish
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethan |
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-mærke |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Vis mere |