Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series sort og grøn/blå polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12690722 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12690722 8 12 par
12650722 10 12 par
12660722 11 12 par
12670722 6 12 par
12680722 7 12 par
12600732 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12690722 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11616080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til en bred vifte af letvægtsapplikationer i tørre eller let olierede miljøer. Tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed for den mest delikate håndtering.
  • 18-gauge strikketeknologi gør, at denne handske er ultratynd, men alligevel hård
  • Ideel til arbejdere, der har brug for et højere niveau af pasform, berøring og præcision
  • Ideel til applikationer, hvor der bruges bomuldshandsker eller slet ingen handsker på trods af risikoen for skrammer, vabler og mindre skader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 3121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blue
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 8
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-616