Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beschreibung
- Specialhandsker
- 15-gauge nylonfor
- Tilsat kulfiber giver en økonomisk produktbeskyttelsesløsning
- Komfort og god pasform er sikret gennem sømløs konstruktion og en bred vifte af størrelser
- Med håndfladen dyppet i en polyurethanbelægning giver den god mekanisk modstand og holdbarhed
- En version med fingerspidser giver bedre pasform og fleksibilitet
- Coated fingerspids forhindrer også overførsel af sved til den elektroniske del
Applikationer:
- Slutmontage af instrumentbræt, kabler og ledninger
- Slutmontage af elektroniske komponenter og bundkort
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale bagpå | Polyurethan |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, EN 388: 113X |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | White |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polyurethane |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur