Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Mørk liner og handske maskerer snavs og reducerer handskespild
- Let 18 gauge liner
- Ideel til bilindustrien og metalindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethan |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, EN 388: 2121 |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Blue |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Vis mere |