Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069034
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Nonwettable, unbreakable and heat resistant
- Easy to clean
- Broad spout for easy pouring
- Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
- Specially molded bottom allows rapid heat transfer
- Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
Tekniske data
| 0.17 oz. | |
| PTFE | |
| 0.99 in. | |
| Spout | |
| 288°C | |
| Griffin |
| 5 mL | |
| Ideal for Digestion | |
| 2.53 cm | |
| 550°F | |
| Beaker |
Produktforslag
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger > Chemware™ PTFE Griffin Beakers; Capacity: 5 mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion