Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen
Artikelnummer. 17455133 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17455133 30 mL -
17445133 15 mL -
17485123 50 mL -
30928568 50 mL Pakke med 1000
17435133 100 mL -
17495123 150 mL -
17415133 250 mL -
17405133 400 mL Pakke med 50
17425133 600 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17455133
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Ribkonstruktion tillader stabling uden binding
  • Særlig“ drypfri” læbe
  • Basen tillader bægeret at sidde fladt under brug
  • Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Inkluderer Tud
Inkrementer 5 mL
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja