Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Artikelnummer. p-34281
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15147826
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069032
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.03 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Ideal for Digestion
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 1.27 cm
Inkluderer Spout
Temperatur (engelsk) Max. Drift 550°F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 288°C
Type Beaker
Stil Griffin