Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud
Artikelnummer. 16246511 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16246511 5 mL -
16236511 50 pmol RNA pr. reaktion -
16256511 10 mL Pakke med 5
10288380 25 mL Hver
10628461 50 mL Hver
10792921 100 mL Hver
10248480 150 mL Hver
10713101 250 mL Hver
10094800 400 mL Hver
10349740 500 mL Hver
10257810 600 mL Hver
10044630 1000 mL Hver
10762751 2000 mL Hver
10237860 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16246511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer en bearbejdet base for god varmeoverførsel. PTFE-bægeret inkluderer en indstøbt tud for nem hældning.
Ikke-kontaminerende og inert over for stærkt ætsende reagenser.
  • Ikke fugtbar, let og varmebestandig op til 280 °C
  • Maskinbearbejdet bund til god varmeoverførsel
  • Let at rengøre
  • Indstøbt tud for nem hældning
  • Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Diameter (metrisk) Øverst 20 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 26 mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 280 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad