Beskrivelse
- Permanente blå blæk gradueringer
- Gennemskinnelig
- Autoklaverbar til 121 °C
- Velegnet til fødevarer
- Integreret håndtag og tud for nem drypfri hældning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) base | 160 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 210 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |