Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende etiketter til al slags vejr
Øg sikkerheden og synligheden med B-584 højreflekterende etiketmateriale. Udskriv etiketter næsten overalt, hvor der er behov for høj synlighed med en kompakt Brady™ håndholdt etiketprinter.
313.00 DKK - 522.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Slutte Glans
Se flere specifikationer
Produkter 8
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Farve Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Farve Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
17981940
Dokumentvisning
Brady™
170809
20 fod x 0,5 tommer. Hvid BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
313.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
17971950
Dokumentvisning
Brady™
170810
20 fod x 0,5 tommer. Gul BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
313.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17971930
Dokumentvisning
Brady™
170811
20 fod x 0,75 tommer. Hvid BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
364.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17931960
Dokumentvisning
Brady™
170812
20 fod x 0,75 tommer. Gul BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
364.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17801769
Dokumentvisning
Brady™
170935
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) Hvid BMP51, BMP53, M511, M510
416.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
17831759
Dokumentvisning
Brady™
170936
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) Gul BMP51, BMP53, M511, M510
416.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17861739
Dokumentvisning
Brady™
170937
20 fod x 1,5 tommer. Hvid BMP51, BMP53, M511, M510
522.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17851739
Dokumentvisning
Brady™
170938
20 fod x 1,5 tommer. Gul BMP51, BMP53, M511, M510
522.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til sikkerhedsapplikationer såsom på personale, brandslukningsudstyr og førstehjælpsskabe eller hvor som helst ekstra synlighed er påkrævet
  • Modstandsdygtig over for slid, vejr, opløsningsmidler og ekstreme temperaturer
  • Trykfølsom akrylklæber modstår langvarig udsættelse for hårde forhold
  • I stand til at modstå udendørs forhold i 4 til 6 år i gennemsnit
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Glans
Plast
Ikke steril
-40° C
1
-40 °C til 70 °C
0.14 mm
6.10 m
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Ingen
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification
1 Label(s) / Box
-40°F to 158°F
0.0055 in
20 ft.
0,5 tommer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater