Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende etiketter til al slags vejr
Øg sikkerheden og synligheden med B-584 højreflekterende etiketmateriale. Udskriv etiketter næsten overalt, hvor der er behov for høj synlighed med en kompakt Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand: Brady™ 170811
Beskrivelse
- Ideel til sikkerhedsapplikationer såsom på personale, brandslukningsudstyr og førstehjælpsskabe eller hvor som helst ekstra synlighed er påkrævet
- Modstandsdygtig over for slid, vejr, opløsningsmidler og ekstreme temperaturer
- Trykfølsom akrylklæber modstår langvarig udsættelse for hårde forhold
- I stand til at modstå udendørs forhold i 4 til 6 år i gennemsnit
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Top | |
| Label | |
| Mærkning af komponenter og udstyr; Identifikation af faciliteter; Generel identifikation; Sikkerhedsidentifikation | |
| -40 °C | |
| 1 Label(s) / Boks | |
| 19.05 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C til 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 0,75 tommer | |
| 19.05 mm | |
| M4C-750-584 |
| RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Plast | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-750-584 | |
| 1 | |
| -40 °F til 158 °F | |
| 0,0055 tommer | |
| 20 fod x 0,75 tommer. | |
| 6.10 m | |
| 19.05 mm | |
| 0,5 tommer |