Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende etiketter til al slags vejr
Øg sikkerheden og synligheden med B-584 højreflekterende etiketmateriale. Udskriv etiketter næsten overalt, hvor der er behov for høj synlighed med en kompakt Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand: Brady™ 170935
Beskrivelse
- Ideel til sikkerhedsapplikationer såsom på personale, brandslukningsudstyr og førstehjælpsskabe eller hvor som helst ekstra synlighed er påkrævet
- Modstandsdygtig over for slid, vejr, opløsningsmidler og ekstreme temperaturer
- Trykfølsom akrylklæber modstår langvarig udsættelse for hårde forhold
- I stand til at modstå udendørs forhold i 4 til 6 år i gennemsnit
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Top | |
| Label | |
| Mærkning af komponenter og udstyr; Identifikation af faciliteter; Generel identifikation; Sikkerhedsidentifikation | |
| -40 °C | |
| 1 Label(s) / Boks | |
| 25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C til 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 1 in | |
| 25.40 mm | |
| M5C-1000-584 |
| RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Plast | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BMP51, BMP53, M511, M510 | |
| M5C-1000-584 | |
| 1 | |
| -40 °F til 158 °F | |
| 0,0055 tommer | |
| 25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | |
| 6.10 m | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 tommer |