Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende etiketter til al slags vejr
Øg sikkerheden og synligheden med B-584 højreflekterende etiketmateriale. Udskriv etiketter næsten overalt, hvor der er behov for høj synlighed med en kompakt Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170937
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17861739
  • 540.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til sikkerhedsapplikationer såsom på personale, brandslukningsudstyr og førstehjælpsskabe eller hvor som helst ekstra synlighed er påkrævet
  • Modstandsdygtig over for slid, vejr, opløsningsmidler og ekstreme temperaturer
  • Trykfølsom akrylklæber modstår langvarig udsættelse for hårde forhold
  • I stand til at modstå udendørs forhold i 4 til 6 år i gennemsnit
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Kontinuerlig
Top
Label
Mærkning af komponenter og udstyr; Identifikation af faciliteter; Generel identifikation; Sikkerhedsidentifikation
-40 °C
1 Label(s) / Boks
38.10 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C til 70 °C
0.14 mm
20 ft.
1,5 tommer
38.10 mm
M5C-1500-584
RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Ingen
Glans
Plast
Termisk overførsel
Ikke steril
BMP51, BMP53, M511, M510
M5C-1500-584
1
-40 °F til 158 °F
0,0055 tommer
20 fod x 1,5 tommer.
6.10 m
38.10 mm
0,5 tommer