Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende etiketter til al slags vejr
Øg sikkerheden og synligheden med B-584 højreflekterende etiketmateriale. Udskriv etiketter næsten overalt, hvor der er behov for høj synlighed med en kompakt Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170809
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17981940
  • 324.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til sikkerhedsapplikationer såsom på personale, brandslukningsudstyr og førstehjælpsskabe eller hvor som helst ekstra synlighed er påkrævet
  • Modstandsdygtig over for slid, vejr, opløsningsmidler og ekstreme temperaturer
  • Trykfølsom akrylklæber modstår langvarig udsættelse for hårde forhold
  • I stand til at modstå udendørs forhold i 4 til 6 år i gennemsnit
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Kontinuerlig
Top
Label
Mærkning af komponenter og udstyr; Identifikation af faciliteter; Generel identifikation; Sikkerhedsidentifikation
-40° C
1 Label(s) / Boks
12.70 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C til 70 °C
0.14 mm
20 ft.
0,5 tommer
12.70 mm
M4C-500-584
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Ingen
Glans
Plast
Termisk overførsel
Ikke steril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-584
1
-40 °F til 158 °F
0,0055 tommer
20 fod x 0,5 tommer.
6.10 m
12.70 mm
0,5 tommer