Learn More
Brady™ Repositionable Die-cut Vinyl Cloth Label Tape for M6/M7 Printers
Once applied, CleanLift™ Series Vinyl Cloth Labels are permanent or repositionable.
335.00 DKK - 835.00 DKK
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Coating | None |
| Color | White |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Height (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Height (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||
|
17818304
|
Brady™
173312 |
0.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
560.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17898244
|
Brady™
174348 |
0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
610.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17818814
|
Brady™
173405 |
0.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
645.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17808464
|
Brady™
174214 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
700.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17819104
|
Brady™
173356 |
0.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
575.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17889164
|
Brady™
174264 |
0.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
620.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17809024
|
Brady™
173428 |
0.75 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 19.05 mm |
515.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17888214
|
Brady™
174183 |
0.75 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm |
555.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17848194
|
Brady™
174176 |
0.75 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm |
635.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17899024
|
Brady™
173431 |
0.75 x 0.25 in. | M710, BMP71 | 19.05 mm |
590.00 DKK
Pakke med 750 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17858934
|
Brady™
174554 |
1 x 0.375 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
615.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17891669
|
Brady™
173720 |
1 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
640.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17828464
|
Brady™
174217 |
1 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
452.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17859174
|
Brady™
173402 |
1 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
419.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17849134
|
Brady™
173396 |
1 x 1 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
453.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17898264
|
Brady™
174224 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
490.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17888994
|
Brady™
174279 |
1 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
630.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17851419
|
Brady™
173843 |
1.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm |
750.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17858794
|
Brady™
173348 |
1.5 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm |
498.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17828904
|
Brady™
173341 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm |
585.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17899094
|
Brady™
174606 |
1.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm |
735.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17808974
|
Brady™
174272 |
1.5 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm |
545.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17859034
|
Brady™
174075 |
1.25 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 31.75 mm |
635.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17818474
|
Brady™
174237 |
2.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 63.5 mm |
363.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17898844
|
Brady™
173376 |
2.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 63.5 mm |
335.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17808444
|
Brady™
173851 |
4 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm |
600.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17859054
|
Brady™
174607 |
4 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 101.6 mm |
550.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17871679
|
Brady™
173768 |
4 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm |
422.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17898124
|
Brady™
173860 |
6 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 152.4 mm |
488.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
|
17838244
|
Brady™
174195 |
0.275 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm |
835.00 DKK
Pakke med 750 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
- Adhesive and cloth backing offers great holding power, yet allow for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for high print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
- Made of B-498 vinyl material
Tekniske data
| Not Autoclavable | |
| White | |
| Thermal Transfer | |
| No | |
| -40°C to +80°C | |
| 0.185 mm |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
| -40°F to +176°F | |
| 0.0073 in. |