Få mere at vide
Brady™ Flytbar udstanset vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
Brand: Brady™ 173341
552.90 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28009" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
- Klæber til enhver ren, tør overflade
- Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
- Halvblank finish for et sprødt, rent look
- Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Genplacerbart gummi | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 1,5 tommer | |
| 25.4 mm | |
| M7-31-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt | |
| Ingen | |
| Halvblank | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 etiketter | |
| -40 °F til +176 °F | |
| 0,0073 tommer. | |
| 1,5 x 1 tomme | |
| 1 tomme | |
| 38,1 mm |