Få mere at vide
Brady™ Flytbar udstanset vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
Brand:  Brady™ 173860
463.60 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17898124
  • 488.00 DKK / Pakke med 50
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Description
Description
  • Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
  • Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Specifications
Specifications
Må ikke autoklaveres
Genplacerbart gummi
Hvid
Udstanset
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +80 °C
0.185 mm
6 tommer
38.1 mm
M6-34-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Ingen
Halvblank
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 etiketter
-40 °F til +176 °F
0,0073 tommer.
6 x 1,5 tommer
1,5 tommer
152,4 mm
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-tilbud
Promo Code: 28038
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Applying Promo and Adding