Få mere at vide
Brady™ Flytbar udstanset vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
Brand:  Brady™ 173431
557.65 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17899024
  • 590.00 DKK / Pakke med 750
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
  • Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Genplacerbart gummi
Hvid
Udstanset
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +80 °C
0.185 mm
0,75 tommer
6.35 mm
M7-10-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Ingen
Halvblank
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
750 etiketter
-40 °F til +176 °F
0,0073 tommer.
0,75 x 0,25 tommer
0,25 tommer
19,05 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-tilbud
Promo Code: 28038
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Applying Promo and Adding