Få mere at vide
Brady™ Flytbar udstanset vinylstofetikettetape til M6/M7-printere
Når først er påført, CleanLift™ Series vinylstofetiketter er permanente eller kan flyttes.
Brand:  Brady™ 174279
595.65 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17888994
  • 630.00 DKK / Pakke med 250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
  • Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Genplacerbart gummi
Hvid
Udstanset
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +80 °C
0.185 mm
1 tomme
38.1 mm
M6-31-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Ingen
Halvblank
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
250 etiketter
-40 °F til +176 °F
0,0073 tommer.
1 x 1,5 tommer
1,5 tommer
25,4 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-tilbud
Promo Code: 28038
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Applying Promo and Adding
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.