Få mere at vide
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt
The multipurpose Ranger 3000 has all of the capabilities to produce precise results rapidly for a variety of applications. With seven application modes, Ranger 3000 is the ideal scale to meet many industrial weighing needs. Portable and equipped with a rechargeable battery, this scale is beneficial in every corner of the factory and is equipped with functions and features that elevate the Ranger 3000 to a class of its own.
4055.00 DKK - 4331.60 DKK
Produkter 7
Artikelnummer Brand Volumen Model- Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen Model- Pris Antal & tilgængelighed  
13485109
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031702
1.5 kg R31P1502
4140.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13415119
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031705
15 kg R31P15
4140.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13455119
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031782
1.5 kg R31P3
4331.60 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13425119
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031703
1.5 kg R31P3
4140.00 DKK
Pakke med 3
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13405119
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031704
6 kg R31P6
4140.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13485119
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031786
30 kg RC31P30
4055.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
13495109
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ohaus™
30031706
30 kg R31P30
4140.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt
  • Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt