Få mere at vide
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt
Artikelnummer. 13485109 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Model-:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30
R31P6
RC31P30
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Pakningsstørrelse
13485109 1.5 kg R31P1502 Hver
13415119 15 kg R31P15 Hver
13455119 1.5 kg R31P3 Hver
13425119 1.5 kg R31P3 Pakke med 3
13405119 6 kg R31P6 Hver
13485119 30 kg RC31P30 Hver
13495109 30 kg R31P30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13485109 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30031702
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Den multifunktionelle Ranger 3000 har alle mulighederne til at producere præcise resultater hurtigt til en række forskellige applikationer. Med syv påføringstilstande er Ranger 3000 den ideelle vægt til at opfylde mange industrielle vejebehov. Bærbar og udstyret med et genopladeligt batteri, denne vægt er fordelagtig i alle hjørner af fabrikken og er udstyret med funktioner og funktioner, der løfter Ranger 3000 til en klasse for sig.
  • Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt.
  • Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Automationsgrænseflade Indbygget RS232, valgfri 2. RS232, USB , Ethernet
Batterilevetid 210 timer. kontinuerlig brug med 12 timer. genopladningstid
Batteritype Genopladelig blysyre
Kalibrering Udseende
Certificeringer/compliance FCC, del 15, klasse A; EN61326-1:2006 (Klasse B)
Konstruktion Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Volumen 1.5 kg
Display Type LCD med hvid baggrundsbelysning
Læsbarhed 0.05 g
Tastaturtype Mekanisk
Model- R31P1502
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Type Ranger™ 3000 kompakt bænkvægt
Vejetilstande kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensioner (L x B) 225 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Længde (metrisk) 327 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (metrisk) 311 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (metrisk) 117 mm
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Elektriske krav 100/240 VAC 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.