Få mere at vide
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt
Artikelnummer. 13485119 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Model-:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30
R31P6
RC31P30
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- unitSize
13485119 30 kg RC31P30 Hver
13485109 1.5 kg R31P1502 Hver
13415119 15 kg R31P15 Hver
13455119 1.5 kg R31P3 Hver
13425119 1.5 kg R31P3 Pakke med 3
13405119 6 kg R31P6 Hver
13495109 30 kg R31P30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13485119 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30031786
Den multifunktionelle Ranger 3000 har alle mulighederne til at producere præcise resultater hurtigt til en række forskellige applikationer. Med syv påføringstilstande er Ranger 3000 den ideelle vægt til at opfylde mange industrielle vejebehov. Bærbar og udstyret med et genopladeligt batteri, denne vægt er fordelagtig i alle hjørner af fabrikken og er udstyret med funktioner og funktioner, der løfter Ranger 3000 til en klasse for sig.
  • Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt.
  • Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 30 kg
Læsbarhed 1 g
Model- RC31P30
Vejetilstande Vejning, deletælling med automatisk optimering, kontrolvejning, akkumulering
Bredde (metrisk) panorering 300 x 225 mm