Få mere at vide
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt
Produktkod. 13455119 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Model-:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30
R31P6
RC31P30
Förpackningsstorlek:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volumen Model- Förpackningsstorlek
13455119 1.5 kg R31P3 Hver
13485109 1.5 kg R31P1502 Hver
13415119 15 kg R31P15 Hver
13425119 1.5 kg R31P3 Pakke med 3
13405119 6 kg R31P6 Hver
13485119 30 kg RC31P30 Hver
13495109 30 kg R31P30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13455119 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30031782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00 DKK
    2514.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 930.95 DKK
    27% Slukket
Visa alla kampanjer
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Den multifunktionelle Ranger 3000 har alle mulighederne til at producere præcise resultater hurtigt til en række forskellige applikationer. Med syv påføringstilstande er Ranger 3000 den ideelle vægt til at opfylde mange industrielle vejebehov. Bærbar og udstyret med et genopladeligt batteri, denne vægt er fordelagtig i alle hjørner af fabrikken og er udstyret med funktioner og funktioner, der løfter Ranger 3000 til en klasse for sig.
  • Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt.
  • Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgrænseflade Indbygget RS232, valgfri 2. RS232, USB , Ethernet
Batterilevetid 210 timer. kontinuerlig brug med 12 timer. genopladningstid
Batteritype Genopladelig blysyre
Kalibrering Udseende
Certificeringer/compliance FCC, del 15, klasse A; EN61326-1:2006 (Klasse B)
Konstruktion Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Volumen 1.5 kg
Display Type LCD med hvid baggrundsbelysning
Læsbarhed 0.1 g
Tastaturtype Mekanisk
Model- R31P3
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Type Ranger™ 3000 kompakt bænkvægt
Vejetilstande kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensioner (L x B) 225 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Længde (metrisk) 327 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (metrisk) 311 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (metrisk) 117 mm
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Elektriske krav 100/240 VAC 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.