Description
- Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
- Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt.
- Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
Specifications
Specifications
| Automationsgrænseflade | Indbygget RS232, valgfri 2. RS232, USB , Ethernet |
| Batterilevetid | 210 timer. kontinuerlig brug med 12 timer. genopladningstid |
| Batteritype | Genopladelig blysyre |
| Kalibrering | Udseende |
| Certificeringer/compliance | FCC, del 15, klasse A; EN61326-1:2006 (Klasse B) |
| Konstruktion | Platform i rustfrit stål, ABS-hus |
| Volumen | 15 kg |
| Display Type | LCD med hvid baggrundsbelysning |
| Læsbarhed | 0.5 g |
| Tastaturtype | Mekanisk |
| Show More |