Få mere at vide
Kartell™ Lavformede bægerglas af polypropylen med støbte gradueringer
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægere med støbte gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
Brand: Kartell™ 0180500
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen Klasse B lavformede bægerglas giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
- Permanente støbte eller blåtrykte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
- Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
- Klasse B, lav form
- Overholder ISO 7056-1981 (E) og BS 5404, del 1
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
| 51 mm | |
| Polypropylen | |
| 72 mm | |
| 100 °C ved kontinuerligt arbejde | |
| Ja |
| 250 mL | |
| Velegnet til fødevarer | |
| 10 mL | |
| Autoklaverbar | |
| ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1 |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
|---|---|---|---|
| T25I01249 | Overensstemmelseserklæring | 21/05/2025 | 0180500 |
| T24I02743 | Overensstemmelseserklæring | 05/12/2024 | 0180500 |
| T24I02115 | Overensstemmelseserklæring | 25/11/2024 | 0180500 |
| T24I01926 | Overensstemmelseserklæring | 11/07/2024 | 0180500 |
| T23S01402 | Overensstemmelseserklæring | 28/06/2024 | 0180500 |