Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Artikelnummer. 11960975
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11960975 250 mL Pakke med 10
12623132 25 mL Pakke med 10
12633132 50 mL Pakke med 10
10469130 100 mL Pakke med 10
11970975 400 mL Pakke med 10
11980975 500 mL Pakke med 10
12653132 600 mL Pakke med 5
11990975 1000 mL Pakke med 5
11900985 2000 mL Hver
12030892 3000 mL Hver
12040892 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11960975 Leverandør Azlon Leverandørnr. BPB0250P
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Tilspidset stablingsstil - pladsbesparende og nem at håndtere
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Sprøde, blå, letlæselige uudslettelige gradueringer
  • Præcise drypfri hældetude
  • Overholder ISO 7056
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) base 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 80.5 mm
Diameter (metrisk) Øverst 80.5 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer
Højde (metrisk) 96 mm
Inkrementer 50 mL
Mængde 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056, FDA
Skala Blåtrykt skala