Få mere at vide
Azlon™ Ligesidede bægre
Artikelnummer. 10156444
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10156444 250 mL Pakke med 10
10237974 10 mL Pakke med 10
10064274 25 mL Pakke med 10
10799375 50 mL Pakke med 10
10452205 100 mL Pakke med 10
10330045 400 mL Pakke med 10
10074184 500 mL Pakke med 10
10176304 600 mL Pakke med 5
10349324 1000 mL Pakke med 5
10329564 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10156444 Leverandør Azlon Leverandørnr. BDA230P
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Ligesidede bægerglas giver en fremragende løsning til måling og dispensering i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Autoklaverbar til 121°C
  • Ideel til almindelig laboratoriebrug - lige stabil form
  • Squat form, randet kant, bred tud
  • Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
  • Overholder ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 82 mm
Diameter (metrisk) Øverst 82 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig laboratoriebrug
Højde (metrisk) 82 mm
Inkrementer 25 mL
Mængde 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056, FDA