Få mere at vide
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Artikelnummer. 12625696
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 12625696
Brand: Kartell™ 0182400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægre med trykte blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
  • Permanente trykte blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
  • Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
  • Klasse B, lav form
  • Overholder ISO 7056-1981(E) og BS 5404, del 1
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 71 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 95 mm
Inkrementer 10 mL
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 100 °C ved kontinuerligt arbejde
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1