Få mere at vide
Kartell™ Lavformede bægerglas af polypropylen med støbte gradueringer
Artikelnummer. p-8000302
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 10215381
Brand: Kartell™ 0180100
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægere med støbte gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen Klasse B lavformede bægerglas giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte eller blåtrykte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
  • Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
  • Klasse B, lav form
  • Overholder ISO 7056-1981 (E) og BS 5404, del 1
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 34mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 49mm
Inkrementer 1mL
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Stil Lav Form