Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad
Kuglehane af PP med udvendigt/indvendigt gevind, glasfiberforstærket, kugle af PP, håndtag med O-ring af fødevaresikker NBR og tætning af HDPE.
183.00 DKK - 289.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Bredde (metrisk) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bredde (metrisk) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10204744
|
Buerkle™
0500-8203 |
20 mm |
211.38 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17210674
|
Buerkle™
0500-8102 |
Tråd, indstrømmende side: 0,5 tommer. Indre; Gevind udgående side: M29 x 1,75, udvendig |
183.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17220674
|
Buerkle™
0500-8103 |
Gevind, Indgående Side: 0,75 in., Indre; Gevind udgående side: M36 x 3, ydre |
218.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10294734
|
Buerkle™
0500-8101 |
25 mm |
234.13 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17240674
|
Buerkle™
0500-8202 |
Tråd, indstrømmende side: 0,5 tommer, indre; Gevind udgående side: M29 x 1,75, udvendig |
203.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17230674
|
Buerkle™
0500-8201 |
Gevind, Indgående Side: 1 in., Ydre; Gevind udgående side: M42 x 3, ydre |
289.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Maks. driftstryk 1 bar (ved +20° C)
- Maks. driftstemperatur 100° C
- Velegnet til mad
Tekniske data
Polypropylen |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad