Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad
Shop alle Bürkle produkter
Bredde (metrisk):
20 mm
25 mm
N/A
Udløbsport:
M29 x 1,75, Outer
M36 x 3, Outer
M42 x 3, Outer
N/A
Beskrivelse
- Maks. driftstryk 1 bar (ved +20° C)
- Maks. driftstemperatur 100° C
- Velegnet til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kugleventil |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) | N/A |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Til brug med (udstyr) | Tråd, indstrømmende side: 0,5 tommer, indre; Gevind udgående side: M29 x 1,75, udvendig |
| Udløbsport | M29 x 1,75, Outer |
| Farve | Hvid og rød |