Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad
Kuglehane af PP med udvendigt/indvendigt gevind, glasfiberforstærket, kugle af PP, håndtag med O-ring af fødevaresikker NBR og tætning af HDPE.
Brand: Buerkle™ 0500-8201
231.29 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Maks. driftstryk 1 bar (ved +20° C)
- Maks. driftstemperatur 100° C
- Velegnet til mad
Tekniske data
Kugleventil | |
1 hv. | |
Hvid og rød |
Polypropylen | |
Gevind, Indgående Side: 1 in., Ydre; Gevind udgående side: M42 x 3, ydre |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion